Print…
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC512028-1G PC512028-250MG
APOSPC512028-1GEA 429 EUR
APOSPC512028-1G APOSPC512028-250MG
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Peso Molecular: 215.695 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32066862
Número CAS: 2414145-16-5