Print…
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC512027-1G PC512027-250MG
APOSPC512027-1GEA 0 EUR
APOSPC512027-1G APOSPC512027-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32066861
Número CAS: 2379918-51-9