Print…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC512023-100MG PC512023-50MG
APOSPC512023-100MGEA 0 EUR
APOSPC512023-100MG APOSPC512023-50MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₆BF₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28368565
Número CAS: 1396123-92-4