N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC512022-1G
PC512022-250MG
APOSPC512022-1GEA
0
EUR
APOSPC512022-1G
APOSPC512022-250MG
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fórmula:
C₁₁H₁₄FN·ClH Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD31714844 Número CAS: 2366991-75-3 |