Print…
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-2-(difluoromethyl)pyridine
PC51202-1G PC51202-250MG
APOSPC51202-1GEA 899 EUR
APOSPC51202-1G APOSPC51202-250MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Fórmula: C₇H₄F₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18256051
Número CAS: 1211528-71-0