Print…
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC512015-1G PC512015-250MG
APOSPC512015-1GEA 0 EUR
APOSPC512015-1G APOSPC512015-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31695784
Número CAS: 2366994-30-9