Print…
3,4,5-Trifluoropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51194-1G PC51194-5G
APOSPC51194-1GEA 255 EUR
APOSPC51194-1G APOSPC51194-5G
3,4,5-Trifluoropyridine 97%
3,4,5-Trifluoropyridine
Fórmula: C₅H₂F₃N
Peso Molecular: 133.071 g/mol
Ponto de ebulição: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09998883
Número CAS: 67815-54-7