Print…
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51193-1G PC51193-250MG PC51193-5G
APOSPC51193-1GEA 0 EUR
APOSPC51193-1G APOSPC51193-250MG APOSPC51193-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenol
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Ponto de Fusão: 138…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779286
Número CAS: 122455-84-9