Print…
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromo-1H-benzimidazol-6-yl)sulphur pentafluoride, 4-Bromo-6-(pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC51190-1G PC51190-250MG
APOSPC51190-1GEA 429 EUR
APOSPC51190-1G APOSPC51190-250MG
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-6-(pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄BrF₅N₂S
Peso Molecular: 323.081 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24369706
Número CAS: 1432075-84-7