Print…
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51189-1G PC51189-250MG
APOSPC51189-1GEA 0 EUR
APOSPC51189-1G APOSPC51189-250MG
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-(pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₇H₃BrF₅NOS
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24369705
Número CAS: 1432075-78-9