Print…
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-carboxy-6-fluorophenol, 5-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51186-1G PC51186-250MG PC51186-5G
APOSPC51186-1GEA 130 EUR
APOSPC51186-1G APOSPC51186-250MG APOSPC51186-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203615
Número CAS: 251300-29-5