Print…
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluorophenol, 5-Bromo-4-fluorosalicylic acid
PC51184-1G PC51184-250MG PC51184-5G
APOSPC51184-1GEA 209 EUR
APOSPC51184-1G APOSPC51184-250MG APOSPC51184-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₃
Ponto de Fusão: 203…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235149
Número CAS: 1644-71-9