2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC51173-250MG
PC51173-1G
APOSPC51173-250MGEA
114
EUR
APOSPC51173-250MG
APOSPC51173-1G
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Fórmula:
C₇H₆F₃NOS Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD23703635 Número CAS: 228401-48-7 |