Print…
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
PC51171-1G PC51171-250MG PC51171-5G
APOSPC51171-1GEA 685 EUR
APOSPC51171-1G APOSPC51171-250MG APOSPC51171-5G
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23703633
Número CAS: 1429321-81-2