Print…
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51170-1G PC51170-250MG PC51170-5G
APOSPC51170-1GEA 0 EUR
APOSPC51170-1G APOSPC51170-250MG APOSPC51170-5G
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
4-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₉H₅FO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23703632
Número CAS: 1267502-64-6