4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromo-6-carboxy-2-fluorophenol, 4-Bromo-3-fluorosalicylic acid
PC51165-1G
PC51165-250MG
APOSPC51165-1GEA
219
EUR
APOSPC51165-1G
APOSPC51165-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Fórmula:
C₇H₄BrFO₃ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD23703631 Número CAS: 1429321-82-3 |