Print…
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51160-1G PC51160-5G PC51160-250MG
APOSPC51160-1GEA 0 EUR
APOSPC51160-1G APOSPC51160-5G APOSPC51160-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Fórmula: C₅H₃BrF₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23166764
Número CAS: 1426290-09-6