Print…
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51156-1G PC51156-5G
APOSPC51156-1GEA 0 EUR
APOSPC51156-1G APOSPC51156-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₃
Ponto de ebulição: 64…68 °C (1 mm Hg)
Ponto de Fusão: 21…23 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01569845
Número CAS: 206759-48-0