Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC51153-1G PC51153-5G PC51153-25G
APOSPC51153-1GEA 24.8 EUR
APOSPC51153-1G APOSPC51153-5G APOSPC51153-25G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14583144
Número CAS: 1016234-87-9