Print…
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)phenol
PC51151-1G PC51151-250MG
APOSPC51151-1GEA 464 EUR
APOSPC51151-1G APOSPC51151-250MG
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₄BrF₅OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23166763
Número CAS: 1426290-12-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III