Print…
4-Fluoro-α-methylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Fluorophenyl)ethyl bromide, 1-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethane, 1-(1-Bromoethyl)-4-fluorobenzene
PC51144-10G PC51144-5G
APOSPC51144-10GEA 102 EUR
APOSPC51144-10G APOSPC51144-5G
4-Fluoro-α-methylbenzyl bromide
4-Fluoro-α-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrF
Peso Molecular: 203.052 g/mol
Ponto de ebulição: 75…78 °C (1 mm Hg)
Densidade: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11180274
Número CAS: 65130-46-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III