Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-4-ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC51142-1G PC51142-250MG
APOSPC51142-1GEA 145 EUR
APOSPC51142-1G APOSPC51142-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₄BrF₃O
Peso Molecular: 265.027 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23166760
Número CAS: 1426290-11-0