Print…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Aminocarbonyl)-2,4-difluoroanisole, 3-Carbamoyl-2,4-difluoroanisole
PC51140-10G PC51140-5G
APOSPC51140-10GEA 488 EUR
APOSPC51140-10G APOSPC51140-5G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
2,6-Difluoro-3-methoxybenzamide
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115900
Número CAS: 886498-26-6