Print…
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluoroaniline, 5-Bromo-4-fluoroanthranilic acid
PC51135-25G PC51135-100G
APOSPC51135-25GEA 102 EUR
APOSPC51135-25G APOSPC51135-100G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Peso Molecular: 234.023 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06409112
Número CAS: 143945-65-7