Print…
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
PC51134-5G PC51134-25G
APOSPC51134-5GEA 89.9 EUR
APOSPC51134-5G APOSPC51134-25G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110550
Número CAS: 170098-98-3