Print…
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-3-fluoropyridin-4-ol
PC51119-100MG PC51119-1G PC51119-5G
APOSPC51119-100MGEA 65.4 EUR
APOSPC51119-100MG APOSPC51119-1G APOSPC51119-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₃ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189885
Número CAS: 1184172-46-0