Print…
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51118-1G PC51118-250MG
APOSPC51118-1GEA 321 EUR
APOSPC51118-1G APOSPC51118-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-fluoro-4-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₃BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189884
Número CAS: 1196152-88-1