Print…
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Difluoro-3-hydroxy-pyridine, 2,6-Difluoropyridin-3-ol
PC51115-1G PC51115-250MG PC51115-5G
APOSPC51115-1GEA 156 EUR
APOSPC51115-1G APOSPC51115-250MG APOSPC51115-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₃F₂NO
Ponto de Fusão: 124…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044351
Número CAS: 209328-85-8