Print…
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
PC51105-100MG PC51105-1G PC51105-250MG
APOSPC51105-100MGEA 143 EUR
APOSPC51105-100MG APOSPC51105-1G APOSPC51105-250MG
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₃I
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17012838
Número CAS: 1049731-01-2