Print…
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51104-1G PC51104-250MG
APOSPC51104-1GEA 319 EUR
APOSPC51104-1G APOSPC51104-250MG
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fluoromalonaldehyde, sodium salt
Fórmula: C₃H₂FO₂·Na
Ponto de Fusão: >200 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21362228
Número CAS: 29548-72-9