Print…
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,5-Difluoro-2-iodo-4-nitrobenzene
PC51101-1G PC51101-250MG PC51101-5G PC51101-25G
APOSPC51101-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51101-1G APOSPC51101-250MG APOSPC51101-5G APOSPC51101-25G
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
2,4-Difluoro-5-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₂F₂INO₂
Ponto de ebulição: 65…67 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20322039
Número CAS: 148388-74-3