Print…
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Pentafluorosulphanyl)aniline, 2-(Pentafluorothio)aniline
PC51097-1G PC51097-5G
APOSPC51097-1GEA 422 EUR
APOSPC51097-1G APOSPC51097-5G
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
2-Aminophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₆F₅NS
Ponto de Fusão: 28,8…30.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD21362226
Número CAS: 1246998-10-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III