Print…
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC51092-1G PC51092-5G PC51092-25G
APOSPC51092-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51092-1G APOSPC51092-5G APOSPC51092-25G
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆FIO₂
Ponto de ebulição: 287…288 °C
Ponto de Fusão: 42…43 °C
Densidade: 1,823 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870177
Número CAS: 1121586-29-5