Print…
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC51087-1G PC51087-5G
APOSPC51087-1GEA 429 EUR
APOSPC51087-1G APOSPC51087-5G
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol
Fórmula: C₉H₁₀F₂O
Ponto de Fusão: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08447367
Número CAS: 432-88-2