Print…
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, trans-1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51070-1G PC51070-5G
APOSPC51070-1GEA 237 EUR
APOSPC51070-1G APOSPC51070-5G
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Fórmula: C₉H₅F₅
Ponto de ebulição: 86 °C
Densidade: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442035
Número CAS: 4683-67-4
UN: 1993
ADR: 3,III