Print…
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Perfluorophenyl)prop-1-ene, 1-(Pentafluorophenyl)prop-1-ene
PC51069-1G PC51069-5G
APOSPC51069-1GEA 143 EUR
APOSPC51069-1G APOSPC51069-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(prop-1-en-1-yl)benzene
Fórmula: C₉H₅F₅
Ponto de ebulição: 154…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20481819
Número CAS: 15948-70-6
UN: 1993
ADR: 3,III