Print…
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Chloro-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopent-1-ene
PC51068-1G PC51068-250MG
APOSPC51068-1GEA 116 EUR
APOSPC51068-1G APOSPC51068-250MG
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Fórmula: C₅ClF₇
Peso Molecular: 228.495 g/mol
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Densidade: 1.606 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442032
Número CAS: 1759-63-3