Print…
Perfluoro(chlorocyclopentane) 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonafluorocyclopentane
PC51062-1G PC51062-250MG
APOSPC51062-1GEA 455 EUR
APOSPC51062-1G APOSPC51062-250MG
Perfluoro(chlorocyclopentane) 90%
Perfluoro(chlorocyclopentane)
Fórmula: C₅ClF₉
Peso Molecular: 266.492 g/mol
Ponto de ebulição: 52 °C
Densidade: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442028
Número CAS: 376-76-1