Print…
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Fornecedor: Apollo Scientific
PC51061-1G PC51061-5G
APOSPC51061-1GEA 136 EUR
APOSPC51061-1G APOSPC51061-5G
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Fórmula: C₄Br₂Cl₂F₆
Ponto de ebulição: 63 °C (14 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442561
Número CAS: 375-27-9