Print…
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-(Methylamino)-2,3,4-trifluoronitrobenzene
PC51047-1G PC51047-5G
APOSPC51047-1GEA 207 EUR
APOSPC51047-1G APOSPC51047-5G
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
N-Methyl-2-nitro-3,4,5-trifluoroaniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₂
Peso Molecular: 206.122 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20481818
Número CAS: 1346521-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III