Print…
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-1,3-difluoro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-2,6-difluorophenyl methyl ether
PC51046-1G PC51046-5G PC51046-25G
APOSPC51046-1GEA 63.8 EUR
APOSPC51046-1G APOSPC51046-5G APOSPC51046-25G
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
4-Chloro-2,6-difluoroanisole
Fórmula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193248
Número CAS: 170572-51-7