Print…
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Fluoropropan-2-amine hydrochloride
PC510357-100MG PC510357-250MG
APOSPC510357-100MGEA 116 EUR
APOSPC510357-100MG APOSPC510357-250MG
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₈FN·ClH
Peso Molecular: 113.562 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20489620
Número CAS: 921602-78-0