Print…
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC510351-5G PC510351-1G
APOSPC510351-5GEA 46.4 EUR
APOSPC510351-5G APOSPC510351-1G
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Fórmula: C₈H₁₂F₂O₂
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11847478
Número CAS: 176251-49-3