Print…
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510350-250MG PC510350-1G
APOSPC510350-250MGEA 256 EUR
APOSPC510350-250MG APOSPC510350-1G
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Fórmula: C₁₁H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24617138
Número CAS: 5159-06-8