Print…
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-(Dimethylamino)-4-fluorophenyl)boronic acid
PC510348-1G PC510348-5G PC510348-250MG
APOSPC510348-1GEA 384 EUR
APOSPC510348-1G APOSPC510348-5G APOSPC510348-250MG
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
3-(Dimethylamino)-4-fluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BFNO₂
Peso Molecular: 182.988 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22573089
Número CAS: 1186215-34-8