Print…
α,α-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510343-1G PC510343-250MG PC510343-5G
APOSPC510343-1GEA 374 EUR
APOSPC510343-1G APOSPC510343-250MG APOSPC510343-5G
α,α-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
α,α-Difluoro-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11007700
Número CAS: 1027513-97-8