Print…
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC510332-1G PC510332-250MG
APOSPC510332-1GEA 198 EUR
APOSPC510332-1G APOSPC510332-250MG
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₆F₂O₄
Peso Molecular: 216.138 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21099440
Número CAS: 1240313-90-9
UN: 1759
ADR: 8 III