Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510329-1G
PC510329-250MG
PC510329-5G
APOSPC510329-1GEA
713
EUR
APOSPC510329-1G
APOSPC510329-250MG
APOSPC510329-5G
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Fórmula:
C₁₀H₉BrF₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16036663 Número CAS: 885068-75-7 |