Print…
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC510326-5G PC510326-1G
APOSPC510326-5GEA 1010 EUR
APOSPC510326-5G APOSPC510326-1G
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Fórmula: C₉H₅F₅O₂
Peso Molecular: 240.127 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16756774
Número CAS: 73790-11-1
UN: 3261
ADR: 8 III