Print…
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC510324-5G PC510324-1G
APOSPC510324-5GEA 1010 EUR
APOSPC510324-5G APOSPC510324-1G
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16748867
Número CAS: 1250773-62-6